Få mere at vide
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin, 97 %
Artikelnummer. 11478447
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478447 5 g 5g
11468447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18533.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 1513-69-5 | C5H4F3N3O | 179,102 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1513-69-5
Molekylær formel C5H4F3N3O
Molekylvægt (g/mol) 179.102
MDL nummer MFCD00068093
InChI nøgle ZEPSVMLZBXDPGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethyl pyrimidine, 2-amino-6-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 2-amino-6-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 2-amino-6-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-4-one, 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine, 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethyl-pyrimidine, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino-6-trifluoromethyl, pubchem6976, acmc-1bvtd, maybridge1_007193
PubChem CID 233891
IUPAC navn 2-amino-6-(trifluormethyl)-lH-pyrimidin-4-on
SMIL C1=C(NC(=NC1=O)N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Smeltepunkt 288 °C til 292 °C
Mængde 5 g
Beilstein 3608100
Formel vægt 179.1
Procent renhed 97%