Få mere at vide
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 99%
Artikelnummer. 10224560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10224560 25 g Plastflaske 25g
10549790 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10224560 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103830250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3977-29-5 | C5H7N3O | 125.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3977-29-5
Molekylær formel C5H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 125.13
MDL nummer MFCD00006095
InChI nøgle KWXIPEYKZKIAKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4-ol, 6-methylisocytosine, mecytosine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4 3h-one, superacil, superacyl, 4-methylisocytosine, 2-amino-6-hydroxy-4-methylpyrimidine, 2-amino-6-methyl-4-pyrimidinol
PubChem CID 1532
ChEBI CHEBI:58959
IUPAC navn 2-amino-6-methyl-lH-pyrimidin-4-on
SMIL CC1=CC(=O)N=C(N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid til cremet
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 24, 343
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 125.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver