Få mere at vide
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidin, 98%
Artikelnummer. 11450458
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450458 50 g 50g
11460458 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24604.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 3977-29-5 | C5H7N3O | 125,131 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3977-29-5
Molekylær formel C5H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 125.131
MDL nummer MFCD00006095
InChI nøgle KWXIPEYKZKIAKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4-ol, 6-methylisocytosine, mecytosine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4 3h-one, superacil, superacyl, 4-methylisocytosine, 2-amino-6-hydroxy-4-methylpyrimidine, 2-amino-6-methyl-4-pyrimidinol
PubChem CID 1532
ChEBI CHEBI:58959
IUPAC navn 2-amino-6-methyl-lH-pyrimidin-4-on
SMIL CC1=CC(=O)N=C(N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Smeltepunkt ∼305 °C (dekomponering)
Mængde 50 g
Beilstein 3531
Formel vægt 125.13
Procent renhed 98%