missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-4-hydroxy-6-chloro-s-triazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-hydroxy-6-chloro-s-triazine |
| CAS | 38862-29-2 |
| Molekylær formel | C3H3ClN4O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Amino-4-chloro-6-hydroxy-s-triazine, NSC 269402 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3ClN4O/c4-1-6-2(5)8-3(9)7-1/h(H3,5,6,7,8,9) |
| SMIL | Nc1nc(O)nc(Cl)n1 |
| IUPAC navn | 4-amino-6-chloro-1H-1,3,5-triazin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.54 |
| Formel vægt | 145.9995 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?