Få mere at vide
2-amino-4-fluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411339
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411339 5 g 5g
15421339 250 mg 250mg
15401339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411339 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64233.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 944401-77-8 | C5H5FN2 | 112.11 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer område.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestof område.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 944401-77-8
Molekylær formel C5H5FN2
Molekylvægt (g/mol) 112.11
MDL nummer MFCD09260906
InChI nøgle WCCFLOQQACDOAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-fluoropyridine, 4-fluoro-2-pyridinamine, 4-fluoro-2-pyridylamine, 4-fluoro-pyridin-2-ylamine, 4-fluoro-2-pyridineamine, amino-4-fluoropyridine, pubchem19911, acmc-209rrv, 2-pyridinamine,4-fluoro, 4-fluoro-pyridin-2-amine
PubChem CID 18327808
IUPAC navn 4-fluorpyridin-2-amin
SMIL NC1=NC=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-fluoropyridine
Farve Gul
Mængde 5 g
Beilstein 15519014
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 112.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof