Få mere at vide
2-Amino-4-fluorophenol, 97%
Artikelnummer. p-7028758
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11396539
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26165.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 399-97-3 | C6H6FNO | 127.118 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 399-97-3
Molekylær formel C6H6FNO
Molekylvægt (g/mol) 127.118
MDL nummer MFCD00077451
InChI nøgle ULDFRPKVIZMKJG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735917
IUPAC navn 2-amino-4-fluorphenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-fluorophenol
Smeltepunkt 138°C to 141°C
Mængde 1 g
Synonym 5-fluoro-2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluoro-phenol, 4-fluoro-2-aminophenol, zlchem 493, pubchem2825, acmc-1ah2l, phenol,2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluorophenol
Formel vægt 127.12
Procent renhed 97%