Få mere at vide
2-Amino-4-fluorphenol, 97%
Artikelnummer. 11396539
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396539 1 g 1g
11306549 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26165.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 399-97-3 | C6H6FNO | 127,118 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 399-97-3
Molekylær formel C6H6FNO
Molekylvægt (g/mol) 127.118
MDL nummer MFCD00077451
InChI nøgle ULDFRPKVIZMKJG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735917
IUPAC navn 2-amino-4-fluorphenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-fluorophenol
Smeltepunkt 138 °C til 141 °C
Mængde 1 g
Synonym 5-fluoro-2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluoro-phenol, 4-fluoro-2-aminophenol, zlchem 493, pubchem2825, acmc-1ah2l, phenol,2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluorophenol
Formel vægt 127.12
Procent renhed 97%