Få mere at vide
2-Amino-4-fluorbenzenboronsyre pinacolester, 96 %
Artikelnummer. 15467506
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15467506 250 mg 250mg
15457506 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62511.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 1309982-16-8 | C12H17BFNO2 | 237,081 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309982-16-8
Molekylær formel C12H17BFNO2
Molekylvægt (g/mol) 237.081
InChI nøgle URCVTWMYLLPYQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylamine, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, 2-amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl aniline, benzenamine, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 46864093
IUPAC navn 5-fluor-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Formel vægt 237.08
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof