missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-4-fluoro-5-nitrobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-fluoro-5-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 1194097-41-0 |
| Molekylær formel | C7H5N2O4F |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Afatinib Impurity 72 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5FN2O4/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)10(13)14/h1-2H,9H2,(H,11,12) |
| SMIL | C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])F)N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.12 |
| Formel vægt | 200.0233 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?