Få mere at vide
2-amino-4-fluoro-3-methylbenzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-amino-4-fluoro-3-methylbenzoic acid |
| CAS | 129833-28-9 |
| Molekylær formel | C8H8NO2F |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8FNO2/c1-4-6(9)3-2-5(7(4)10)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | Cc1c(N)c(ccc1F)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-4-fluoro-3-methylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.15 |
| Formel vægt | 169.0539 |