Få mere at vide
2-amino-4-ethylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463028
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463028 10 g 10g
11453028 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11463028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18754.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 33252-32-3 | C7H11N2 | 123.18 g/mol
2-Amino-4-ethylpyridin anvendes som en precursor til fremstilling af 1-ethyl-3-[5-(7-ethyl-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-2-hydroxy-phenyl]-urinstof. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese. Det betragtes som en analog af pirlimycin, der fungerer som et antibiotikum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-amino-4-ethylpyridin anvendes som en precursor til fremstilling af 1-ethyl-3-[5-(7-ethyl-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-2-hydroxy-phenyl]-urinstof. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese. Det betragtes som en analog af pirlimycin, der fungerer som et antibiotikum.
Opløselighed Opløseligt i vand, hexan, ethylacetat og methyl-tert-butylether
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33252-32-3
Molekylær formel C7H11N2
Molekylvægt (g/mol) 123.18
MDL nummer MFCD00129025
InChI nøgle SJWHILBZPGQBJE-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-amino-4-ethylpyridine, 4-ethyl-pyridin-2-ylamine, 4-ethyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 4-ethyl, chembl62077, pubchem7108, 4-ethyl-2-pyridylamine, 4-ethyl-2-aminopyridine, acmc-20ao52
PubChem CID 118425
IUPAC navn 4-ethylpyridin-2-amin
SMIL CCC1=CC=[NH+]C(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-ethylpyridine
Smeltepunkt 65°C to 69°C
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Soluble in water,hexane,ethyl acetate and methyl tert-butyl ether.
Formel vægt 122.17
Procent renhed 97%