Få mere at vide
2-amino-4-cyanopyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389825
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389825 25 g 25g
11369825 1 g 1g
11379825 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11389825 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19841.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 42182-27-4 | C6H5N3 | 119.127 g/mol
2-Amino-4-cyanopyridin anvendes til behandling af sygdomme i centralnervesystemet (CNS) og som en mGluR2-antagonist.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Amino-4-cyanopyridin anvendes til behandling af
sygdomme i centralnervesystemet (CNS) og som en mGluR2-antagonist.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42182-27-4
Molekylær formel C6H5N3
Molekylvægt (g/mol) 119.127
MDL nummer MFCD03791310
InChI nøgle GEEAYLFEIFJFGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-cyanopyridine, 2-aminoisonicotinonitrile, 2-amino-isonicotinonitrile, pubchem7664, 4-cyanopyridin-2-amine, 4-cyano-2-aminopyridine, acmc-1art6, 2-amino-4-cyano-pyridine, ksc490s3f, 4-cyano-2-pyridinamine
PubChem CID 7015524
IUPAC navn 2-aminopyridin-4-carbonitril
SMIL C1=CN=C(C=C1C#N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-cyanopyridine
Smeltepunkt 148°C to 152°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 386393
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 119.13
Procent renhed 97%