missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-amino-4-cyanopyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11369825
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369825 1 g 1g
11379825 5 g 5g
11389825 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11369825 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19841.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

CAS: 42182-27-4 | C6H5N3 | 119.127 g/mol

2-Amino-4-cyanopyridin anvendes til behandling af sygdomme i centralnervesystemet (CNS) og som en mGluR2-antagonist.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser 2-Amino-4-cyanopyridin anvendes til behandling af
sygdomme i centralnervesystemet (CNS) og som en mGluR2-antagonist.

Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.

Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 42182-27-4
Molekylær formel C6H5N3
Molekylvægt (g/mol) 119.127
MDL nummer MFCD03791310
InChI nøgle GEEAYLFEIFJFGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-cyanopyridine, 2-aminoisonicotinonitrile, 2-amino-isonicotinonitrile, pubchem7664, 4-cyanopyridin-2-amine, 4-cyano-2-aminopyridine, acmc-1art6, 2-amino-4-cyano-pyridine, ksc490s3f, 4-cyano-2-pyridinamine
PubChem CID 7015524
IUPAC navn 2-aminopyridin-4-carbonitril
SMIL C1=CN=C(C=C1C#N)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-cyanopyridine
Smeltepunkt 148°C to 152°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 386393
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 119.13
Procent renhed 97%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.