Få mere at vide
2-amino-4-cyanobenzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-amino-4-cyanobenzoic acid |
| CAS | 64630-00-8 |
| Molekylær formel | C8H6N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O2/c9-4-5-1-2-6(8(11)12)7(10)3-5/h1-3H,10H2,(H,11,12) |
| SMIL | Nc1cc(ccc1C(=O)O)C#N |
| IUPAC navn | 2-amino-4-cyanobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.14 |
| Formel vægt | 162.0429 |