Få mere at vide
2-Amino-4-cyano-phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-cyano-phenol |
| CAS | 14543-43-2 |
| Molekylær formel | C7H6N2O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O/c8-4-5-1-2-7(10)6(9)3-5/h1-3,10H,9H2 |
| SMIL | Nc1cc(ccc1O)C#N |
| IUPAC navn | 3-amino-4-hydroxybenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.14 |
| Formel vægt | 134.048 |