missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-4-cyano-5-imidazolecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-cyano-5-imidazolecarboxamide |
| CAS | 125815-68-1 |
| Molekylær formel | C5 H5 N5 O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5O/c6-1-2-3(4(7)11)10-5(8)9-2/h(H2,7,11)(H3,8,9,10) |
| SMIL | NC(=O)c1[nH]c(N)nc1C#N |
| IUPAC navn | 2-amino-4-cyano-1H-imidazole-5-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.13 |
| Formel vægt | 151.0494 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?