Få mere at vide
2-Amino-4-chlorothiophenol, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13448678 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13448678 5 g 5g
13458678 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13448678 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449590050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1004-00-8
Molekylær formel C6H6ClNS
Molekylvægt (g/mol) 159.64
InChI nøgle NGIRMPARLVGMPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chlorothiophenol, 2-amino-4-chlorobenzene-1-thiol, 2-amino-4-chloro-benzenethiol, benzenethiol, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminothiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline, 2-amino-4-chloro thiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline hydrochloride, benzenethiol, 2-amino-4-chloro-, hydrochloride, pubchem5427
PubChem CID 12000
IUPAC navn 2-amino-4-chlorobenzenethiol
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)N)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-chlorothiophenol
Smeltepunkt 56.0°C to 61.0°C
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel H2NC6H3(Cl)SH
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 159.64
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-chlorothiophenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.