Få mere at vide
2-amino-4-chlorothiophenol, 96%
Artikelnummer. 11481657
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11481657 25 g 25g
11471657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25640.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 1004-00-8 | C6H6ClNS | 159,631 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1004-00-8
Molekylær formel C6H6ClNS
Molekylvægt (g/mol) 159.631
MDL nummer MFCD00792528
InChI nøgle NGIRMPARLVGMPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chlorothiophenol, 2-amino-4-chlorobenzene-1-thiol, 2-amino-4-chloro-benzenethiol, benzenethiol, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminothiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline, 2-amino-4-chloro thiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline hydrochloride, benzenethiol, 2-amino-4-chloro-, hydrochloride, pubchem5427
PubChem CID 12000
IUPAC navn 2-amino-4-chlorbenzenthiol
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)N)S
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-chlorothiophenol
Smeltepunkt 52 °C til 59 °C
Lugt Ubehageligt
Mængde 25 g
FN nummer UN1759
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 159.64
Procent renhed 96%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.