Få mere at vide
2-amino-4-chlorothiophenol, 96%
Artikelnummer. 11471657
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471657 5 g 5g
11481657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25640.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1004-00-8 | C6H6ClNS | 159,631 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1004-00-8
Molekylær formel C6H6ClNS
Molekylvægt (g/mol) 159.631
MDL nummer MFCD00792528
InChI nøgle NGIRMPARLVGMPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chlorothiophenol, 2-amino-4-chlorobenzene-1-thiol, 2-amino-4-chloro-benzenethiol, benzenethiol, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminothiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline, 2-amino-4-chloro thiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline hydrochloride, benzenethiol, 2-amino-4-chloro-, hydrochloride, pubchem5427
PubChem CID 12000
IUPAC navn 2-amino-4-chlorbenzenthiol
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)N)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-chlorothiophenol
Smeltepunkt 52°C to 59°C
Lugt Unpleasant
Mængde 5 g
FN nummer UN1759
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 159.64
Procent renhed 96%