Få mere at vide
2-amino-4-chlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471118
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15471118 5 g 5g
15481118 250 mg 250mg
15461118 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55007.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3993-78-0 | C4H4ClN3 | 129.547 g/mol
2-Amino-4-chlorpyrimidin er et substrat, der anvendes i en palladium-katalyseret cyanering med zink(II)cyanid. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2
-Amino-4-chlorpyrimidin er et substrat, der anvendes i en palladium-katalyseret cyanering med zink(II)cyanid. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på køl. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3993-78-0
Molekylær formel C4H4ClN3
Molekylvægt (g/mol) 129.547
MDL nummer MFCD00038021
InChI nøgle DBGFGNCFYUNXLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chloropyrimidine, 2-amine-4-chloropyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro, 4-chloro-2-pyrimidinamine, 4-chloro-2-aminopyrimidine, 4-chloropyrimidine-2-amine, 4-chloro-pyrimidin-2-ylamine, 4-chloropyrimidine-2-ylamine, 2-amino-6-chloropyrimidine, 4-chloro-2-pyrimidineamine
PubChem CID 223332
IUPAC navn 4-chlorpyrimidin-2-amin
SMIL C1=CN=C(N=C1Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-chloropyrimidine
Smeltepunkt 155°C to 160°C (decomposition)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 129.55
Procent renhed 98%