Få mere at vide
2-Amino-4-chloropyrimidine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15289906 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15289906 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15289906 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454060010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-chloropyrimidine
CAS 3993-78-0
Smeltepunkt 155°C to 160°C
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C4H4ClN3
Mængde 1 g
Synonym 2-amino-4-chloropyrimidine, 2-amine-4-chloropyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro, 4-chloro-2-pyrimidinamine, 4-chloro-2-aminopyrimidine, 4-chloropyrimidine-2-amine, 4-chloro-pyrimidin-2-ylamine, 4-chloropyrimidine-2-ylamine, 2-amino-6-chloropyrimidine, 4-chloro-2-pyrimidineamine
InChI nøgle DBGFGNCFYUNXLD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN=C(N=C1Cl)N
IUPAC navn 4-chloropyrimidin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 129.55
PubChem CID 223332
Formel vægt 129.55
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-chloropyrimidine, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.