Få mere at vide
2-Amino-4-chloropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-chloropyridine |
| CAS | 19798-80-2 |
| Molekylær formel | C5 H5 Cl N2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Edoxaban Impurity 39 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H,(H2,7,8) |
| SMIL | Nc1cc(Cl)ccn1 |
| IUPAC navn | 4-chloropyridin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.56 |
| Formel vægt | 128.0141 |