Få mere at vide
2-amino-4-chlorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445348
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15445348 5 g 5g
15455348 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59130.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19798-80-2 | C5H6ClN2 | 129.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19798-80-2
Molekylær formel C5H6ClN2
Molekylvægt (g/mol) 129.57
MDL nummer MFCD04113820
InChI nøgle RQMWVVBHJMUJNZ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-amino-4-chloropyridine, 4-chloro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 4-chloro, 4-chloro-2-pyridinamine, 4-chloro-2-pyridylamine, 2-amino-4-chloro pyridine, 4-chloro-2-pyridinylamine, 2-amino-4-chloro-pyridine, 4-chloro-2-aminopyridine, 4-chlorpyridin-2-amin
PubChem CID 581866
IUPAC navn 4-chlorpyridin-2-amin
SMIL NC1=CC(Cl)=CC=[NH+]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-chloropyridine
Smeltepunkt 129°C to 133°C
Mængde 5 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 128.56
Procent renhed 97%