Få mere at vide
2-Amino-4-chlorphenol, TRC
Artikelnummer. 17944345
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17944345 50 g
17914095 100 g
17914815 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17944345 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60327550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-85-2
Molekylær formel C6 H6 Cl N O
Molekylvægt (g/mol) 143.57
Synonym 2-Amino-4-chlorophenol, 1-Amino-2-hydroxy-5-chlorobenzene, 1-Hydroxy-2-amino-4-chlorobenzene, 2-Hydroxy-5-chloroaniline, 4-Chloro-2-aminophenol, 4-Chloro-o-aminophenol, 5-Chloro-2-hydroxyaniline, C.I. 76525, C.I. Oxidation Base 18, Fouramine PY, NSC 247814, o-Amino-p-chlorophenol, p-Chloro-o-aminophenol
IUPAC navn 2-amino-4-chlorphenol
SMIL Nc1cc(Cl)ccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-chlorophenol
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H6ClNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
Formel vægt 143.0138