missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-4-chlorobenzotrifluoride, TRC

Artikelnummer. 30323354
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30323354 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30323354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA595415500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
CAS 445-14-7
Molekylær formel C7H5ClF3N
Mængde 500 mg
Synonym 5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenamine, 2-(Trifluoromethyl)-5-chloroaniline, 5-Chloro-2-trifluoromethylaniline, 5-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 5-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-benzenamine
InChI formel InChI=1S/C7H5ClF3N/c8-4-1-2-5(6(12)3-4)7(9,10)11/h1-3H,12H2
SMIL Nc1cc(Cl)ccc1C(F)(F)F
IUPAC navn 5-chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Molekylvægt (g/mol) 195.57
Formel vægt 195.0063
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.