Få mere at vide
2-amino-4-chlorbenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15244258 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15244258 50 g 50g
15234258 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15244258 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450750500
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 38487-86-4 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38487-86-4
Molekylær formel C7H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 152.58
InChI nøgle UZHALXIAWJOLLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-amino-4-chloro, 5-chloro-2-cyanoaniline, 4-chloro-2-aminobenzonitrile, 4-chloroanthranilonitrile, 2-amino-4-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem20756, 2-amino-4-chloroberizonitrile, bidd:gt0102, 2-amino-4-chlorobenzonitrile, 2-amino-4-chloro-benzonitrile
PubChem CID 170059
IUPAC navn 2-amino-4-chlorbenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Smeltepunkt 159.0°C to 162.0°C
Mængde 50 g
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 152.58
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.