Få mere at vide
2-Amino-4-chlorbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30316677
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30316677 10 g
1 options
Artikelnummer. 30316677 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60329510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-chlorobenzoic Acid
CAS 89-77-0
Molekylær formel C7H6ClNO2
Mængde 10 g
Synonym 4-Chloroanthranilic Acid, 2-Amino-4-chlorobenzoic Acid, 4-Chloro-2-aminobenzoic Acid, 4-Chloroanthranilic Acid, NSC 17188
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMIL Nc1cc(Cl)ccc1C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-4-chlorobenzoinsyre
Molekylvægt (g/mol) 171.58
Formel vægt 171.0087