Få mere at vide
2-Amino-4-chlorobenzenethiol, TRC
Artikelnummer. 30325648
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30325648 5 g
1 options
Artikelnummer. 30325648 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6043405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-chlorobenzenethiol
CAS 1004-00-8
Molekylær formel C6H6ClNS
Mængde 5 g
Synonym 2-Amino-4-chlorothiophenol, 2-Amino-4-cholorobenzenethiol, 4-Chloro-2-aminothiophenol, 5-Chloro-2-mercaptoaniline
InChI formel InChI=1S/C6H6ClNS/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
SMIL Nc1cc(Cl)ccc1S
IUPAC navn 2-amino-4-chlorobenzenethiol
Molekylvægt (g/mol) 159.64
Formel vægt 158.9909