missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-4-chloro-N-[(1R,2R)-2-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]benzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-chloro-N-[(1R,2R)-2-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]benzamide |
| CAS | 206350-07-4 |
| Molekylær formel | C19H18ClF2N5O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | [R-(R*,R*)]-2-Amino-4-chloro-N-[2-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18ClF2N5O2/c1-11(26-18(28)14-4-2-12(20)6-17(14)23)19(29,8-27-10-24-9-25-27)15-5-3-13(21)7-16(15)22/h2-7,9-11,29H,8,23H2,1H3,(H,26,28)/t11-,19-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](NC(=O)c1ccc(Cl)cc1N)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F |
| IUPAC navn | 2-amino-4-chloro-N-[(2R,3R)-3-(2,4-difluorophenyl)-3-hydroxy-4-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-yl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 421.83 |
| Formel vægt | 421.1117 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?