missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-4-chloro-N-[(1R,2R)-2-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]benzamide, TRC

Artikelnummer. 30320340
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30320340 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30320340 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60341010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-chloro-N-[(1R,2R)-2-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]benzamide
CAS 206350-07-4
Molekylær formel C19H18ClF2N5O2
Mængde 10 mg
Synonym [R-(R*,R*)]-2-Amino-4-chloro-N-[2-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]benzamide
InChI formel InChI=1S/C19H18ClF2N5O2/c1-11(26-18(28)14-4-2-12(20)6-17(14)23)19(29,8-27-10-24-9-25-27)15-5-3-13(21)7-16(15)22/h2-7,9-11,29H,8,23H2,1H3,(H,26,28)/t11-,19-/m1/s1
SMIL C[C@@H](NC(=O)c1ccc(Cl)cc1N)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
IUPAC navn 2-amino-4-chloro-N-[(2R,3R)-3-(2,4-difluorophenyl)-3-hydroxy-4-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-yl]benzamide
Molekylvægt (g/mol) 421.83
Formel vægt 421.1117
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.