missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine |
| CAS | 5600-21-5 |
| Molekylær formel | C5 H6 Cl N3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Pyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-6-methyl-2-pyrimidinamine, 2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine, 2-Amino-6-chloro-4-methylpyrimidine, 4-Chloro-6-methylpyrimidin-2-ylamine, AM, AM (nitrification inhibitor), NSC 23661, NSC 7892 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6ClN3/c1-3-2-4(6)9-5(7)8-3/h2H,1H3,(H2,7,8,9) |
| SMIL | Cc1cc(Cl)nc(N)n1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-6-methylpyrimidin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.57 |
| Formel vægt | 143.025 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?