Få mere at vide
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine, 98%
Artikelnummer. 11397036
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397036 5 g 5g
11307046 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06896.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5600-21-5 | C5H6ClN3 | 143.574 g/mol
2-Amino-4-chlor-6-methylpyrimidin er en nitrifikationshæmmer. Det blev brugt til at studere indflydelsen af chlorsubstitution i pyrimidinring på protondonorevnen af aminogruppen i 2-aminopyrimidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Amino-4-chlor-6-methylpyrimidin er en nitrifikationshæmmer. Det blev brugt til at studere indflydelsen af chlorsubstitution i pyrimidinring på protondonorevnen af aminogruppen i 2-aminopyrimidin.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5600-21-5
Molekylær formel C5H6ClN3
Molekylvægt (g/mol) 143.574
MDL nummer MFCD00006091
InChI nøgle NPTGVVKPLWFPPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chloro-6-methylpyrimidine, am inhibitor, am pesticide, prepn. am, 4-chloro-6-methyl-2-pyrimidinamine, 4-chloro-6-methylpyrimidin-2-ylamine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro-6-methyl, am nitrification inhibitor, pyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methyl, 2-amino-6-chloro-4-methylpyrimidine
PubChem CID 21810
ChEBI CHEBI:58960
IUPAC navn 4-chlor-6-methylpyrimidin-2-amin
SMIL CC1=CC(=NC(=N1)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine
Smeltepunkt 181°C to 186°C
Mængde 5 g
Beilstein 114297
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 143.58
Procent renhed 98%