Få mere at vide
2-amino-4-chlor-6-methoxypyrimidin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10758172 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10758172 5 g Glasflaske 5g
10596641 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10758172 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 347090050
Kemiske identifikatorer
CAS 5734-64-5
Molekylær formel C5H6ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 159.57
MDL nummer MFCD00233535
InChI nøgle VFEYBTFCBZMBAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro-6-methoxy, 2-amino-6-chloro-4-methoxypyrimidine, pyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methoxy, 2-amino-4-methoxy-6-chloro pyrimidine, 4-chloro-6-methoxy-2-pyrimidinamine, 2-amino-4-chloro-6-methoxylpyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methoxy pyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methoxy-pyrimidine, 4-chloro-6-methoxy-pyrimidin-2-ylamine
PubChem CID 79811
IUPAC navn 4-chlor-6-methoxypyrimidin-2-amin
SMIL COC1=CC(Cl)=NC(N)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 169°C to 176°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 159.57
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /