Få mere at vide
2-Amino-4-chloro-5-sulfamoyl-o-benzotoluidide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-chloro-5-sulfamoyl-o-benzotoluidide |
| CAS | 23380-54-3 |
| Molekylær formel | C14H14ClN3O3S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Amino-5-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2-methylphenyl)benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14ClN3O3S/c1-8-4-2-3-5-12(8)18-14(19)9-6-13(22(17,20)21)10(15)7-11(9)16/h2-7H,16H2,1H3,(H,18,19)(H2,17,20,21) |
| SMIL | NC1=C(C(NC2=C(C)C=CC=C2)=O)C=C(S(N)(=O)=O)C(Cl)=C1 |
| IUPAC navn | 2-amino-4-chloro-N-(2-methylphenyl)-5-sulfamoylbenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.8 |