Få mere at vide
2-Amino-4-chloro-5-methylbenzensulfonsyre, TRC
Artikelnummer. 30136185
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136185 5 g
30134022 10 g
17915085 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136185 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA0694955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-51-7
Molekylær formel C7 H8 Cl N O3 S
Molekylvægt (g/mol) 221.66
Synonym 2-Amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonic Acid, 1-Amino-3-chloro-4-methylbenzene-6-sulfonic Acid, 1-Amino-4-methyl-5-chlorobenzene-2-sulfonic Acid, 2-Amino-4-chloro-5-methyl-1-benzenesulfonic Acid, 2-Chloro-4-aminotoluene-5-sulfonic Acid, 2-Chloro-4-toluidine-5-sulfonic Acid, 2-Chloro-p-toluidine-5-sulfonic Acid, 2B Acid, 3-Chloro-4-methylaniline-6-sulfonic Acid, 4-Amino-2-chlorotoluene-5-sulfonic Acid, 4-Amino-6-chlorotoluene-3-sulfonic Acid, 6-Amino-4-chloro-m-toluenesulfonic Acid, Brilliant Toning Red Amine
IUPAC navn 2-amino-4-chloro-5-methylbenzensulfonsyre
SMIL Cc1cc(c(N)cc1Cl)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonic acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H8ClNO3S/c1-4-2-7(13(10,11)12)6(9)3-5(4)8/h2-3H,9H2,1H3,(H,10,11,12)
Formel vægt 220.9913