Få mere at vide
2-amino-4-chlor-5,6-dimethylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400828
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400828 1 g 1g
15420828 250 mg 250mg
15410828 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15400828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54552.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14394-61-7 | C6H8ClN3 | 157.601 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig
i kloroform og ethanol
Noter
°Opbevares ved -20 C. Holdes væk fra lys og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14394-61-7
Molekylær formel C6H8ClN3
Molekylvægt (g/mol) 157.601
MDL nummer MFCD00462111
InChI nøgle RRMVDLLCVGZDMH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 248655
IUPAC navn 4-chlor-5,6-dimethylpyrimidin-2-amin
SMIL CC1=C(N=C(N=C1Cl)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-chloro-5,6-dimethylpyrimidine
Mængde 1 g
Synonym 4-chloro-5,6-dimethyl-pyrimidin-2-ylamine, 2-amino-4-chloro-5,6-dimethylpyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro-5,6-dimethyl, 2-amino-4-chloro-5,6-dimethyl-pyrimidine, 6-chloro-4,5-dimethylpyrimidine-2-ylamine, 2-pyrimidinamine,4-chloro-5,6-dimethyl
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform and Ethanol
Formel vægt 157.6
Procent renhed 97%