Få mere at vide
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine |
| CAS | 6980-08-1 |
| Molekylær formel | C5 H4 Cl N3 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClN3O2/c6-3-1-2-8-5(7)4(3)9(10)11/h1-2H,(H2,7,8) |
| SMIL | Nc1nccc(Cl)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-chloro-3-nitropyridin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.56 |
| Formel vægt | 172.9992 |