Få mere at vide
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine, 95%
Artikelnummer. 15411989
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411989 1 g 1g
15431989 250 mg 250mg
15421989 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64678.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6980-08-1 | C5H4ClN3O2 | 173.56 g/mol
2-Amino-4-chlor-3-nitropyridin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Amino-4-chlor-3-nitropyridin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk
syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i dimethylformamid, dimethylsulfoxid, varm
ethanol, ethylacetat og varm methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6980-08-1
Molekylær formel C5H4ClN3O2
Molekylvægt (g/mol) 173.56
MDL nummer MFCD04116097
InChI nøgle DIRINUVNYFAWQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chloro-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-4-chloropyridine, 4-chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 4-chloro-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 4-chloro-3-nitro, 4-chloro-3-nitro-pyridin-2-amine, pubchem17739, ksc352m6b, 3-nitro-4-chloropyridine-2-amine, 4-chloro-2-amino-3-nitropyridine
PubChem CID 4071694
IUPAC navn 4-chlor-3-nitropyridin-2-amin
SMIL C1=CN=C(C(=C1Cl)[N+](=O)[O-])N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Mængde 1 g
Beilstein 391939
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl formamide,dimethyl sulfoxide,hot ethanol,ethyl acetate and hot methanol.
Formel vægt 173.56
Procent renhed 95%