Få mere at vide
2-amino-4-chlor-3,5,6-trifluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437087
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15437087 1 g 1g
15457087 250 mg 250mg
15447087 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15437087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34155.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63489-56-5 | C5H2ClF3N2 | 182.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63489-56-5
Molekylær formel C5H2ClF3N2
Molekylvægt (g/mol) 182.53
MDL nummer MFCD08436088
InChI nøgle WZRMLGNDGPCZFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine, 4-chloro-3,5,6-trifluoro-2-pyridinamine, 4-chloro-3,5,6-trifluoro-2-pyridylamine, 3,5,6-trifluoro-4-chloropyridine-2-amine, 4-chloranyl-3,5,6-tris fluoranyl pyridin-2-amine
PubChem CID 12508075
IUPAC navn 4-chlor-3,5,6-trifluorpyridin-2-amin
SMIL C1(=C(C(=C(N=C1N)F)F)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine
Smeltepunkt 119 °C til 123 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 182.54
Procent renhed 98%