Få mere at vide
2-amino-4-brompyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. Det er også et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes i agrokemikalier, farmaceutiske og farvestoffelter.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. Det er også et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes i agrokemikalier, farmaceutiske og farvestoffelter.
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Bemærk
Opbevar den væk fra oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-bromopyrimidine |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 111375 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 174 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |