missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-4-bromopyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-bromopyridine |
| CAS | 84249-14-9 |
| Molekylær formel | C5 H5 Br N2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H,(H2,7,8) |
| SMIL | Nc1cc(Br)ccn1 |
| IUPAC navn | 4-bromopyridin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.01 |
| Formel vægt | 171.9636 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?