Få mere at vide
2-Amino-4-bromophenol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15585246 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15585246
Brand: Thermo Scientific Acros 457480250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 40925-68-6
Molekylær formel C6H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 188.02
MDL nummer MFCD00235171
InChI nøgle JHRIPENGTGSNPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-amino-4-bromo, 5-bromo-2-hydroxyaniline, 4-bromo-2-aminophenol, 2-amino-4-bromo-phenol, 2-amino-4-bromophenole, 2-amino-4bromophenol, pubchem4511, acmc-209jho, 2-amino4-bromophenol, ksc493s8p
PubChem CID 351840
IUPAC navn 2-amino-4-bromophenol
SMIL NC1=CC(Br)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-bromophenol
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Formel vægt 188.02
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-bromophenol, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.