Få mere at vide
2-Amino-4-bromophenol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15442108
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15442108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55763.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40925-68-6
Molekylær formel C6H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 188.02
MDL nummer MFCD00235171
InChI nøgle JHRIPENGTGSNPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-amino-4-bromo, 5-bromo-2-hydroxyaniline, 4-bromo-2-aminophenol, 2-amino-4-bromo-phenol, 2-amino-4-bromophenole, 2-amino-4bromophenol, pubchem4511, acmc-209jho, 2-amino4-bromophenol, ksc493s8p
PubChem CID 351840
IUPAC navn 2-amino-4-bromophenol
SMIL NC1=CC(Br)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-bromophenol
Smeltepunkt 130°C to 135°C
Mængde 250 mg
Beilstein 3236448
Formel vægt 188.02
Procent renhed 98%