Få mere at vide
2-Amino-4'-bromoacetophenon Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30312178
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30312178 5 g
1 options
Artikelnummer. 30312178 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6020655G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4'-bromoacetophenone Hydrochloride
CAS 5467-72-1
Molekylær formel C8H9BrClNO
Mængde 5 g
Synonym 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethan-1-one Hydrochloride, 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethanone Hydrochloride, N-p-Bromophenacylamine Hydrochloride, α-Amino-p-bromoacetophenone Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H8BrNO.ClH/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10;/h1-4H,5,10H2;1H
SMIL O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)CN.Cl
IUPAC navn 2-amino-1-(4-bromophenyl)ethan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 248.96
Formel vægt 248.96