Få mere at vide
2-Amino-4'-bromoacetophenon Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4'-bromoacetophenone Hydrochloride |
| CAS | 5467-72-1 |
| Molekylær formel | C8H9BrClNO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethan-1-one Hydrochloride, 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethanone Hydrochloride, N-p-Bromophenacylamine Hydrochloride, α-Amino-p-bromoacetophenone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrNO.ClH/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10;/h1-4H,5,10H2;1H |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)CN.Cl |
| IUPAC navn | 2-amino-1-(4-bromophenyl)ethan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.96 |
| Formel vægt | 248.96 |