Få mere at vide
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30325631
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30325631 100 g
1 options
Artikelnummer. 30325631 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA607720100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
CAS 767-15-7
Molekylær formel C6 H9 N3
Mængde 100 g
Synonym 4,6-Dimethyl-2-pyrimidinamine (ACI), Pyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl- (7CI, 8CI), (4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)amine, 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-aminopyrimidine, NSC 3278, 2-Pyrimidinamine, 4,6-dimethyl- (9CI, ACI)
InChI formel InChI=1S/C6H9N3/c1-4-3-5(2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
SMIL Cc1cc(C)nc(N)n1
IUPAC navn 4,6-dimethylpyrimidin-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 123.16
Formel vægt 123.0796