Få mere at vide
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidin, 98%
Artikelnummer. 11430284
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430284 100 g 100g
11420284 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430284 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13674.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 767-15-7 | C6H9N3 | 123,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 767-15-7
Molekylær formel C6H9N3
Molekylvægt (g/mol) 123.16
MDL nummer MFCD00006102
InChI nøgle IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,6-dimethylpyrimidine, acetylacetoneguanidine, 2-pyrimidinamine, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine, 4,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine, 4,6-dimethyl-2-aminopyrimidine, pyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl, unii-4s48mi253m, 2-amine-4,6-dimethylpyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl pyrimidine
PubChem CID 13021
IUPAC navn 4,6-dimethylpyrimidin-2-amin
SMIL CC1=CC(C)=NC(N)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Smeltepunkt 150 °C til 155 °C
Mængde 100 g
Beilstein 110735
Formel vægt 123.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver eller krystallinsk pulver