Få mere at vide
2-amino-4,6-dimethylpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11927031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11927031 5 g Glasflaske 5g
11947031 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11927031 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103580050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 5407-87-4 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5407-87-4
Molekylær formel C7H10N2
Molekylvægt (g/mol) 122.17
InChI nøgle BRBUBVKGJRPRRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,6-dimethylpyridine, 6-amino-2,4-lutidine, 2-pyridinamine, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-2-pyridinamine, 4,6-dimethyl-2-pyridylamine, pyridine, 2-amino-4,6-dimethyl, 2,4-lutidine, 6-amino, 2-amino-4,6-dimehtylpyridine, 4,6-dimethyl-2-aminopyridine, 2-amino-4,6-lutidine
PubChem CID 21507
IUPAC navn 4,6-dimethylpyridin-2-amin
SMIL CC1=CC(=NC(=C1)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4, 6-dimethylpyridine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 65.0°C to 69.5°C
Farve Hvid til Brun
Kogepunkt 235.0°C
Flammepunkt 121°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2(C5H2N)NH2
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5.5 g/100mL (20 c).
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4,6-dimethylpyridine, 99%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.