missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine, TRC

Artikelnummer. 30323101
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30323101 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30323101 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60492510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
CAS 36315-01-2
Molekylær formel C6 H9 N3 O2
Mængde 10 g
Synonym Pyrimidine, 2-amino-4,6-dimethoxy- (7CI), 4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinamine, 2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine, 4,6-Dimethoxy-2-aminopyrimidine, AE-F 092944, J 290, ADPM, IN-J0290
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
SMIL COc1cc(OC)nc(N)n1
IUPAC navn 4,6-dimethoxypyrimidin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 155.15
Formel vægt 155.0695
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.