Få mere at vide
2-Amino-4,6-dimethoxy-d6-pyrimidine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine-d6 |
| CAS | 1219803-92-5 |
| Molekylær formel | C6 D6 H3 N3 O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine D6 (Dimethyl D6), 4,6-Di(methoxy-d3)-2-pyrimidinamine |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H9N3O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cc(OC([2 H])([2 H])[2 H])nc(N)n1 |
| IUPAC navn | 4,6-bis(trideuteriomethoxy)pyrimidin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.191 |
| Formel vægt | 161.107 g/mol |
| Vis mere |